Learn More
Eppendorf™ Congeladores CryoCube™ F740h con 3 baldas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15957075
Change view
Click to view available options
Sistemas de apoyo:
CO2 (instalado en fábrica)
LN2 (instalado en fábrica)
No disponible
Registrador de gráficos:
Estándar
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sistemas de apoyo Registrador de gráficos unitSize
15957075 No disponible No cada uno
15937085 CO2 (instalado en fábrica) No cada uno
15917095 LN2 (instalado en fábrica) No cada uno
15997095 CO2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15977105 LN2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15957075 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F740341011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 3 baldas tiene una puerta exterior con asa izquierda
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte izquierda
  • 3 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Sellado, aislado
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 3
Pantalla LED
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 × 86,5 × 139 cm
Registrador de gráficos No
Seguridad ajustes control Protec. contraseña
Sistemas de apoyo No disponible
Requisitos eléctricos de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Admite Muestras (57.600)