Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Descripción
- La espuma convencional, reforzada por paneles de aislamiento de vacío en el cuerpo del dispositivo y el aislamiento de poliuretano reforzado en la puerta, garantiza un aislamiento eficiente
- Puerta externa con asa a la izquierda o a la derecha para utilización óptima del espacio en el laboratorio
- Panel de control de fácil lectura y empotrado a nivel de los ojos y función de alarma
- Las puertas interiores aisladas y selladas minimizan las pérdidas de frío al acceder a las muestras
- Equipado con tres o cinco compartimentos que pueden ser Equipado con gradillas Eppendorf u otras marcas conocidas
- Cada estante tiene rejillas para un ajuste rápido de la temperatura
- Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento y conservación de todo tipo de materiales/muestras biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Refrigerado por agua |
| Capacidad (métrico) | 740 l |
| Modelo de puerta | Asa izquierda |
| Puertas interiores | 3 |
| Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
| Estantes | 3 |
| N.º de gradillas por kit | 3 estantes con asa izquierda |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Garantía | 5 años |
| Modelo | F740hiw |
| Mostrar más |