Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, LN2, UE/RU
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17192966
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
570 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17192966 570 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17192966 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F571303031
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de poliuretano sólida protege sus valiosas muestras.
  • CryoCube™ serie F570, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa del lado izquierdo, 5 estantes, 230 V, 50 Hz
  • Capacidad: 570 l (20,1 pies³)
  • Consume solo 10,5 kWh/día (230 V)
  • Espacio de suelo necesario: 102,5 x 85,2 cm
  • Capacidad para hasta 40 000 muestras
  • Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h
  • Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 como respaldo para la más alta seguridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 20,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 570 l
Puertas interiores 5
Lado abisagrado Sujetar con
Aislamiento Espuma de poliuretano
Pantalla LED
Ruedas giratorias
Puertos 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in)
Fondo exterior (imperial) 35,4 in
Fondo interior (imperial) 22,6 in
Fondo exterior (métrico) 89,8 cm
Fondo interior (métrico) 57,5 cm
Altura exterior (imperial) 76,2 in
Altura (imperial) interior 49,8 in
Anchura exterior (imperial) 43,4 in
Anchura (imperial) interior 30,1 in
Anchura exterior (métrico) 110,3 cm
Anchura (métrico) interior 76,5 cm
Seguridad de acceso Cierre con llave
Registrador de gráficos Opcional
Sistemas de apoyo LN2 (instalado en fábrica)
Amperaje 7,0 A
tipo de tapón UE, REINO UNIDO
Tensión 230 V
Vataje 10.500 W
compresor 2 etapas
Refrigerante R404A/R508B
Capacidad de la gradilla 25