Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17172966
Marca: Eppendorf™F571301031
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de poliuretano sólida protege sus valiosas muestras.
CryoCube™ serie F570, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa del lado izquierdo, 5 estantes, 230 V, 50 Hz
Capacidad: 570 l (20,1 pies³)
Consume solo 10,5 kWh/día (230 V)
Espacio de suelo necesario: 102,5 x 85,2 cm
Capacidad para hasta 40 000 muestras
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h
Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 como respaldo para la más alta seguridad de las muestras
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.