Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CO2, UE/RU
Descripción
- CryoCube™ serie F570, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa del lado izquierdo, 5 estantes, 230 V, 50 Hz
- Capacidad: 570 l (20,1 pies³)
- Consume solo 10,5 kWh/día (230 V)
- Espacio de suelo necesario: 102,5 x 85,2 cm
- Capacidad para hasta 40 000 muestras
- Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h
- Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 como respaldo para la más alta seguridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 570 l |
| Puertas interiores | 5 |
| Lado abisagrado | Sujetar con |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Pantalla | LED |
| Ruedas giratorias | Sí |
| Puertos | 2 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in) |
| Fondo exterior (imperial) | 35,4 in |
| Mostrar más |