Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CR LN2, EU/RU
Descripción
- CryoCube™ F570h, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, VIP, líquidos de refrigeración verdes y refrigeración por aire, asa del lado izquierdo, 5 estantes, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 570 l (20,1 pies³), por ejemplo, hasta 40.000 muestras
- El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío y aislamiento tradicionales, ahorra energía
- El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
- Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
- Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
- Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
- El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
- Versiones refrigeradas por aire y refrigeradas por agua para un mayor ahorro de energía
- Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 20,1 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 570 l |
| Puertas interiores | 5 |
| Lado abisagrado | Sujetar con |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Pantalla | Classic |
| Ruedas giratorias | Sí |
| Puertos | 2 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in) |
| Mostrar más |