Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F440n ULT, 440 l, AC, DoLe, 5, (UE/GB), registrador gráfico, sistema de reserva de LN2
Descripción
CryoCube™ F440n, 440 l, interfaz clásica, líquidos de refrigeración verdes, refrigeración por aire, 5 estantes
- Volumen: 440 l (15,5 pies3), por ejemplo, hasta 32.000 muestras
- El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío (versión h) y aislamiento tradicionales (versión n), ahorra energía
- El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
- Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
- Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
- Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
- El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
- Refrigerada por aire
- Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congeladores |
| Capacidad (imperial) | 15,5 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 440 L |
| Puertas interiores | 5 |
| Lado abisagrado | Derecho |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Estantes | 5 |
| Pantalla | Interfaz clásica |
| Ruedas giratorias | Sí |
| Puertos | 2 |
| Mostrar más |