Learn More
Eppendorf™ UTC CryoCube™ F101h, con reserva de CO2, 230V/50 Hz
Descripción
- Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
- Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
- Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma
- Ventilación de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente para obtener acceso inmediato a su congelador
- Las puertas interiores se pueden quitar rápidamente sin la necesidad de herramientas para una descongelación más rápida y sencilla
- Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante los ciclos de mantenimiento y descongelación
- Exterior de acero con pintura en polvo
- Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y evitan la acumulación de hielo para un fácil acceso a las muestras
- Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 101 l |
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
| No. of Doors | 1 |
| Puertas interiores | 2 |
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
| Interior | acero inoxidable |
| Acabado exterior | Acero con pintura en polvo |
| N.º de gradillas por kit | 6 |
| Modelo | Vertical |
| Mostrar más |