Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 2 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
Click to view available options
Color del tapón:
Natural
Forma del fondo:
Redondo
Modelo:
Área de escritura de ID
Estilo de rosca:
Interno
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Descripción
- La rosca interna tiene una junta de silicona
- Con área de escritura de ID
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 150 insertos de tapón blancos
- Caja de polietileno
- Con o sin base de pie en estrella
- Diám. × Al: 12
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
Tipo de producto | Tubo de almacenamiento criogénico |
Color del tapón | Natural |
Capacidad (métrico) | 2 mL |
Forma del fondo | Redondo |
Material | Polipropileno |
Estilo de rosca | Interno |
Incluye | Área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos |
Longitud (métrico) | 48 mm |
Envase | Caja de polietileno |
Mostrar más |
Título del producto
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 2 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido