Descripción
CRYL1 Polyclonal antibody specifically detects CRYL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CRYL1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | CRY, crystallin, lambda 1, crystallin, lamda 1, GDH, lambda-CRY, lambda-crystallin homolog, L-gulonate 3-dehydrogenase, MGC149525, MGC149526 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CRYL1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |