missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRYL1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587301 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587301

Marca: Novus Biologicals NBP306603MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CRYL1 Polyclonal antibody specifically detects CRYL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRYL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRY, crystallin, lambda 1, crystallin, lamda 1, GDH, lambda-CRY, lambda-crystallin homolog, L-gulonate 3-dehydrogenase, MGC149525, MGC149526
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CRYL1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51084
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.