Learn More
CRTH-2/GPR44 Antibody (BM16), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18351256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18351256 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18351256 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318055AF594
Rat Monoclonal Antibody
CRTH-2/GPR44 Monoclonal antibody specifically detects CRTH-2/GPR44 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRTH-2/GPR44
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BM16
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD294, CD294 antigen, Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells, CRTH2chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells, DL1R, DP2, G protein-coupled receptor 44, putative G-protein coupled receptor 44
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Human CRTH-2/GPR44 transfected rat cell line TART/B19-12.10
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11251
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a