missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRTAM Antibody (210213), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030340 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30030340 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30030340

Marca: Novus Biologicals FAB16951F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRTAM Monoclonal antibody specifically detects CRTAM in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRTAM
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 210213
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD355 antigen, class I MHC restricted T cell associated molecule, class-I MHC-restricted T cell associated molecule, Class-I MHC-restricted T-cell-associated molecule, cytotoxic and regulatory T cell molecule, cytotoxic and regulatory T-cell molecule
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CRTAM, Ser18-Ser286, Accession # O95727
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.