Learn More
Ácido crotónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Crotonic acid |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 72.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 185.0°C |
Temperatura de inflamación | 88°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH3CH=CHCO2H |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Crotonic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.