missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crotonaldehyde Antibody (2D3.1), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18211644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18211644 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18211644

Marca: Novus Biologicals NBP261922B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Crotonaldehyde Monoclonal specifically detects Crotonaldehyde in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Crotonaldehyde
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D3.1
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Crotonaldehyde modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Specific for Crotonaldehyde modified proteins. Does not cross-react with Acrolein, Hexanoyl Lysine, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.