missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRMP5 Antibody (SR2071), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006246 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18685284 100 μg 100 microlitros
18670734 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18685284

Marca: Novus Biologicals NBP322160100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CRMP5 Monoclonal antibody specifically detects CRMP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRMP5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2071
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Collapsin response mediator protein 5, collapsin response mediator protein-5, CRAMCRMP3-associated molecule, CRMP-5FLJ45383, CRMP5UNC33-like phosphoprotein 6, dihydropyrimidinase-like 5, dihydropyrimidinase-related protein 5, DRP-5, ULIP6, ULIP-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CRMP5 (Uniprot #: Q9BPU6)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56896
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.