missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CRMP1 Polyclonal antibody specifically detects CRMP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CRMP1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | collapsin response mediator protein 1DRP1, CRMP-1, dihydropyrimidinase-like 1, dihydropyrimidinase-related protein 1, DPYSL1DRP-1dihydropyrimidinase related protein-1, ULIP3, ULIP-3, Unc-33-like phosphoprotein 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human CRMP1. The immunogen is located within amino acids 290 - 340 of CRMP1. Amino Acid Squence: TSPPLSPDPTTPDYLT |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?