missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRMP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18528642 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18528642

Marca: Novus Biologicals NBP1766510.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CRMP1 Polyclonal specifically detects CRMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRMP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAH07613
Alias de gen collapsin response mediator protein 1DRP1, CRMP-1, dihydropyrimidinase-like 1, dihydropyrimidinase-related protein 1, DPYSL1DRP-1dihydropyrimidinase related protein-1, ULIP3, ULIP-3, Unc-33-like phosphoprotein 3
Símbolos de los genes CRMP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human CRMP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CRMP1. Amino Acid Squence: GAQIDDNNPRRTGHR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1400
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.