Learn More
CrkRS Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18343006 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18343006 100 μg 100 microlitros
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18343006 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312958
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
CrkRS Polyclonal antibody specifically detects CrkRS in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno CrkRS
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen Cdc2-related kinase, arginine/serine-richCrkRS, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CRK7CDC2-related protein kinase 7, CRKR, CRKRS, cyclin-dependent kinase 12, EC 2.7.11, EC 2.7.11.23, hCDK12, KIAA0904EC 2.7.11.22
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human CrkRS. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51755
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.