missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CrkRS Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590021 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590021 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590021

Marca: Novus Biologicals NB10087011B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CrkRS Polyclonal antibody specifically detects CrkRS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CrkRS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen Cdc2-related kinase, arginine/serine-richCrkRS, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CRK7CDC2-related protein kinase 7, CRKR, CRKRS, cyclin-dependent kinase 12, EC 2.7.11, EC 2.7.11.23, hCDK12, KIAA0904EC 2.7.11.22
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human cell division cycle 2 (CDC2)-related kinase arginine/serine-rich using the numbering given in entry NP_057591.2 (GeneID 51755).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51755
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.