missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crizotinib, MedChemExpress

Código de producto. 16461326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461326 200 mg 200 miligramos
16494037 50 mg 50 miligramos
16461926 500 mg 500 miligramos
16438128 10 mg 10 miligramos
16437886 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461326

Marca: Medchem Express HY50878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Crizotinib (PF-02341066) is an orally bioavailable, ATP-competitive ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively. Crizotinib inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. Crizotinib is also a ROS1 inhibitor. Crizotinib has effective tumor growth inhibition.

Crizotinib (PF-02341066) is an orally bioavailable, ATP-competitive ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively. Crizotinib inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. Crizotinib is also a ROS1 inhibitor. Crizotinib has effective tumor growth inhibition.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Crizotinib
CAS 877399-52-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22Cl2FN5O
Cantidad 200 mg
Sinónimo PF-02341066
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (74.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES ClC1=C(F)C=CC(Cl)=C1[C@H](OC2=CC(C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)=CN=C2N)C
Peso molecular (g/mol) 450.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.34
Porcentaje de pureza 97.05%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.