missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cpf1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18209654 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18209654

Marca: Novus Biologicals NBP262735H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CRISPR-Cpf1 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacterial samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRISPR-Cpf1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.