Learn More
CRISPR-Cpf1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18624178 0.025 mg 0.03 miligramo
18613028 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18624178
Marca: Novus Biologicals NBP262735SS
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cpf1 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRISPR-Cpf1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen A0Q7Q2
Alias de gen anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG