Learn More
CRISPR-Cpf1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18267374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18267374 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18267374
Marca: Novus Biologicals NBP262735B
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cpf1 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacterial samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRISPR-Cpf1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG