missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CRISPR-Cpf1 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CRISPR-Cpf1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3D3-F7 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:5000 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?