Learn More
CRISPR-Cpf1 Antibody (3D3-F7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18611991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18611991 0.1 mg 0.10 miligramo
18604839 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611991 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP278820
Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cpf1 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRISPR-Cpf1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3D3-F7
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000
Formulación PBS
Alias de gen anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the Acidaminococcus sp. CRISPR-Cpf1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.