missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cpf1 Antibody (3D3-F7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18604839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18604839 0.025 mg 0.03 miligramo
18611991 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18604839

Marca: Novus Biologicals NBP278820SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRISPR-Cpf1 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRISPR-Cpf1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3D3-F7
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000
Formulación PBS
Alias de gen anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the Acidaminococcus sp. CRISPR-Cpf1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.