Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (SR1104), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200006500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18634644 100 μg 100 microlitros
18699284 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18634644
Proveedor: Novus Biologicals NBP321732100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in S. aureus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRISPR-Cas9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1104
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from CRISPR-Cas9 (Uniprot #: J7RUA5)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 901176
Especies diana S. aureus
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG