Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7139646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18266904 0.025 mg 25 microgramos
18268791 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18266904
Marca: Novus Biologicals NBP266379SS
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRISPR-Cas9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2μg/ml
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length S. pyogenes Cas9 protein [UniProt Q99ZW2]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Disciplina de investigación Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Cas9 protein from Streptococcus pyogene serotype M1.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG