Learn More
Abnova™ CRIP1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MPKCPKCNKEVYFAERVTSLGKDWHRPCLKCEKCGKTLTSGGHAEHEGKPYCNHPCYAAMFGPKGFGRGGAESHTFK
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH02738 |
| ID de gen (Entrez) | 1396 |
| Nombre | cysteine-rich protein 1 (intestinal) |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CRHP, CRIP, CRP1, FLJ40971 |
| Símbolo de gen | CRIP1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |