Learn More
Abnova™ CRIP1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16123511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16123511 10 μg 10 microgramos
16133511 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16123511 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00001396P01.10ug
Human CRIP1 full-length ORF ( AAH02738, 1 a.a. - 77 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPKCPKCNKEVYFAERVTSLGKDWHRPCLKCEKCGKTLTSGGHAEHEGKPYCNHPCYAAMFGPKGFGRGGAESHTFK
Especificaciones
Número de acceso AAH02738
ID de gen (Entrez) 1396
Nombre cysteine-rich protein 1 (intestinal)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CRHP, CRIP, CRP1, FLJ40971
Símbolo de gen CRIP1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer