Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de vidrio transparente
Almacene material en viales de vidrio con cuellos y cierres de rosca. Los viales de cuello de rosca transparentes de tipo N20 están disponibles en una amplia variedad de formas.
50.80€ - 78.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Estilo de cuello | Para capsular |
Estilo de la base | Fondo plano |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530535
|
Fisherbrand™
20 09 0289 |
50 ml |
78.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11560535
|
Fisherbrand™
20 09 0343 |
< 118,8/ml |
50.80€
paquete de 88 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuello para encapsular
- Fondo plano
- Vidrio li>Transparente
Especificaciones
Transparente | |
Para capsular | |
100 | |
No |
Vidrio | |
Fondo plano | |
ND20 |