Learn More
CRHR2/CRF2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18629266 50 μg 50 microlitros
18667306 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18629266
Marca: Novus Biologicals NBP31262750ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CRHR2/CRF2 Polyclonal antibody specifically detects CRHR2/CRF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRHR2/CRF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen corticotropin releasing hormone receptor 2, corticotropin-releasing factor receptor 2, Corticotropin-releasing hormone receptor 2, CRF2, CRF2R, CRFR2, CRF-R2, CRF-R-2, CRFR-2, CRH2R, CRH-R2, CRH-R-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CRHR2/CRF2 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG