Learn More
CRHR1/CRF1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18630508 100 μg 100 microlitros
18671177 20 μg 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18630508
Marca: Novus Biologicals NBP305630100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CRHR1/CRF1 Polyclonal antibody specifically detects CRHR1/CRF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRHR1/CRF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen corticotropin releasing hormone receptor 1, corticotropin-releasing factor receptor 1, corticotropin-releasing factor type 1 receptor, Corticotropin-releasing hormone receptor 1, CRF1, CRFR, CRF-R, CRFR1, CRF-R1, CRF-R-1, CRFR-1, CRH-R-1, CRHR1f, CRH-R1h, CRHR1L, CRHRCRH-R1, seven transmembrane helix receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-120 of human CRHR1/CRF1 (NP_001138618.1). SLQDQHCESLSLASNISGLQCNASVDLIGTCWPRSPAGQLVVRPCPAFFYGVRYNTTNNGYRECLANGSWAARVNYSECQEILNEEKKSKVHYHVAV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1394
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG