Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de cresol, soluble en agua, grado indicador
26.40€ - 66.20€
CAS | 62625-29-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H17NaO5S |
Número MDL | MFCD00001618 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10133680
|
Thermo Scientific Chemicals
151390050 |
5 g | Frasco de vidrio |
26.40€
5 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10645012
|
Thermo Scientific Chemicals
151390250 |
25 g | Frasco de vidrio |
66.20€
25 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificadores de productos químicos
62625-29-0 | |
C21H17NaO5S | |
MFCD00001618 |
Especificaciones
Cresol Red, sodium salt | |
C21H17NaO5S | |
Solubility in water: Soluble | |
404.4 | |
from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple) | |
Polvo |
62625-29-0 | |
MFCD00001618 | |
Auténtico | |
Pure | |
Marrón |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 263-654-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only