Learn More
CREG Antibody (1B7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18336749 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18336749 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18336749
Marca: Novus Biologicals H00008804M01
Mouse Monoclonal Antibody
CREG Monoclonal antibody specifically detects CREG in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CREG
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B7
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_003842
Alias de gen cellular repressor of E1A-stimulated genes, cellular repressor of E1A-stimulated genes 1CREG, protein CREG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CREG1 (NP_003842, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PYATLTMTLAQTNFCKKHGFDPQSPLCVHIMLSGTVTKVNETEMDIAKHSLFIRHPEMKTWPSSHNWFFAKLNITNIWVLDYFGGPKIVTPEEYYNVTVQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ