missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase, Muscle/CKMM Antibody (CKMM/3341), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18555683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18555683 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18555683

Marca: Novus Biologicals NBP308304AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase, Muscle/CKMM Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase, Muscle/CKMM in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Creatine Kinase, Muscle/CKMM
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CKMM/3341
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CKMMcreatine kinase M-type, Creatine Kinase Isoenzyme, Creatine kinase M chain, creatine kinase, muscle, creatine kinase-M, EC 2.7.3, EC 2.7.3.2, M-CK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Creatine Kinase, Muscle/CKMM protein (Uniprot: P06732)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.