missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase MB Antibody (1F2/1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18677389 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677389

Marca: Novus Biologicals NB10062195G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase MB Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase MB in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Creatine Kinase MB
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2/1
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Creatine Kinase Isoenzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Highly purified human CKMB.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.