missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase MB Antibody (1F2/1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18716422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 350
Código de producto.
18716422 0.1 mL; Alexa Fluor 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18716422

Marca: Novus Biologicals NB10062195AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase MB Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase MB in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Creatine Kinase MB
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2/1
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Creatine Kinase Isoenzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Highly purified human CKMB.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.