missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase BB Antibody (CKBB/6565), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142112 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142112 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321074CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase BB Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase BB in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Creatine Kinase BB
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CKBB/6565
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Creatine Kinase Isoenzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Creatine Kinase BB protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.