Learn More
Craniofacial Development Protein 1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18554899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18554899 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18554899
Marca: Novus Biologicals NBP318436AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
Craniofacial Development Protein 1 Polyclonal antibody specifically detects Craniofacial Development Protein 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Craniofacial Development Protein 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCNTBUCENTAUR, Bucentaur, CP27phosphoprotein (Bucentaur), craniofacial development protein 1, p97, SWC5, Yeti
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 249 and 299..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10428
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG