missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRACC/SLAMF7 Antibody (azintuxizumAb), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116485 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116485 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116485 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328026AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CRACC/SLAMF7 Monoclonal antibody specifically detects CRACC/SLAMF7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRACC/SLAMF7
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon azintuxizumAb
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 19A, CD2 subset 1, CD2-like receptor activating cytotoxic cells, CD319, CD319 antigen, CRACCCD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CS119A24 protein, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, novel LY9 (lymphocyte antigen 9) like protein, Protein 19A, SLAM family member 7
Especie del huésped Human
Inmunógeno SLAMF7/ CS1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.