Learn More
CRAC intermediate 1, MedChemExpress
Descripción
CRAC intermediate 1 is a key intermediate in the chemical synthesis of a series of CRAC channel inhibitors, detailed information can be found in Patent WO 2010122089 A1, intermediate 9.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CRAC intermediate 1 |
| CAS | 1249343-86-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H7F2N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (224.03 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(F)C=CC=C1F)NC2=NNC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.18 |
| Mostrar más |