missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRABP2 Antibody (OTI10D6), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152832 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152832 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270448PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRABP2 Monoclonal specifically detects CRABP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRABP2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10D6
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cellular retinoic acid binding protein 2, Cellular retinoic acid-binding protein II, CRABP-IIcellular retinoic acid-binding protein 2, RBP6
Símbolos de los genes CRABP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CRABP2 (NP_001869) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1382.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.