Learn More
CPT2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103880 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231535 100 μL 100 microlitros
30229809 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30231535
Marca: Novus Biologicals NBP338018100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CPT2 Polyclonal antibody specifically detects CPT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CPT2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial, carnitine palmitoyltransferase 2, Carnitine palmitoyltransferase IIEC 2.3.1.21, CPT II, CPT1, CPTASE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 420-658 of human CPT2 (NP_000089.1).,, Sequence:, VALDKQNKHTSYISGPWFDMYLSARDSVVLNFNPFMAFNPDPKSEYNDQLTRATNMTVSAIRFLKTLRAGLLEPEVFHLNPAKSDTITFKRLIRFVPSSLS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1376
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG