Learn More
(±)-CPSI-1306, MedChemExpress
Código de producto. 16480677
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16480677
Marca: Medchem Express HY110095
MedChemExpress (±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
(±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-CPSI-1306
CAS 1309793-47-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16F2N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C=CC(F)=C1)C2=NOC(CC(N3CCOCC3)=O)C2
Peso molecular (g/mol) 310.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.