missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-CPSI-1306, MedChemExpress

Código de producto. 16414358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16414358 10 mg 10 miligramos
16480677 50 mg 50 miligramos
16445266 100 mg 100 miligramos
16423046 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16414358

Marca: Medchem Express HY110095

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).

(±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (±)-CPSI-1306
CAS 1309793-47-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16F2N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C=CC(F)=C1)C2=NOC(CC(N3CCOCC3)=O)C2
Peso molecular (g/mol) 310.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.