missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPSF73 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18626789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18626789 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18626789

Marca: Novus Biologicals NB10057528V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CPSF73 Polyclonal antibody specifically detects CPSF73 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPSF73
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cleavage and polyadenylation specific factor 3, 73kD subunit, cleavage and polyadenylation specific factor 3, 73kDa, cleavage and polyadenylation specificity factor 3, Cleavage and polyadenylation specificity factor 73 kDa subunit, cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 3, CPSF 73 kDa subunit, CPSF-73, CPSF73CPSF, EC 3.1.27, EC 3.1.27.-, mRNA 3'-end-processing endonuclease CPSF-73, YSH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human cleavage and polyadenylation specific factor 3, 73kDa using the numbering given in entry NP_057291.1 (GeneID 51692).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51692
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.