missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPSF4 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18757592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18757592 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18757592

Marca: Novus Biologicals NB10079826V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CPSF4 Polyclonal antibody specifically detects CPSF4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPSF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 30kD, cleavage and polyadenylation specific factor 4, 30kD subunit, cleavage and polyadenylation specific factor 4, 30kDa, CPSF 30 kDa subunit, Neb-1, No arches homolog, no arches-like zinc finger protein, NS1 effector domain-binding protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 220 and 245 of human cleavage and polyadenylation specific factor 4, 30kD subunit using the numbering given in entry NP_006684.1 (GeneID 10898).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10898
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.