missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Antibody (CPS1/8417), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18653405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18653405 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18653405

Marca: Novus Biologicals NBP323985B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPS1/8417
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial, carbamoylphosphate synthetase I, Carbamoyl-phosphate synthetase I, CPSase I, CPSASE1, EC 6.3.4.16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CPS1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1373
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.