missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPO Antibody (OTI1C1), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18158202 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18158202 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272386PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CPO Monoclonal specifically detects CPO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPO
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C1
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen carboxypeptidase O, EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, MGC138281, MGC138283
Símbolos de los genes CPO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CPO (NP_775100) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130749.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.